β-D-Glucopiranósido de metilo hemihidrato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl beta-D-Glucoside
M0709-25G M0709-5G
TCIAM0709-25GEA 281 EUR
TCIAM0709-25G TCIAM0709-5G
β-D-Glucopiranósido de metilo hemihidrato ≥98.0% (por GC)
β-D-Glucopiranósido de metilo hemihidrato
Formula: C₇H₁₄O₆·0.5H₂O
MW: 203,19 g/mol
Número MDL: MFCD00149442
Núm. CAS: 7000-27-3
EINECS: 211-909-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a4031a6f292cb1b9756460fef6968babfb0caf3&vid=4a4031a6f292cb1b9756460fef6968babfb0caf3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -35.0 deg (C=5, H2O)
Water 4.0 to 5.0 %