Carmín 40,0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: CI 75470
C0543-25G C0543-5G
TCIAC0543-25GEA 107 EUR
TCIAC0543-25G TCIAC0543-5G
Carmín 40,0% (by HPLC)
Carmín
Formula: C₂₂H₂₀O₁₃
Número MDL: MFCD00167028
Núm. CAS: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Índice Merck: 14,01843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3f32e3e6d99d5fce16b0d6307d12ad004a79421&vid=b3f32e3e6d99d5fce16b0d6307d12ad004a79421&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 40.0 %