3-(Metiltio)propionato de metilo

Proveedor: TCI

M0862-25G M0862-500G
TCIAM0862-25GEA 20 EUR
TCIAM0862-25G TCIAM0862-500G
3-(Metiltio)propionato de metilo
3-(Metiltio)propionato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₂S
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00008565
Núm. CAS: 13532-18-8
EINECS: 236-883-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c2f920b65583582c9b16d8b7789f61d8beb113e&vid=9c2f920b65583582c9b16d8b7789f61d8beb113e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR