Ácido 3-(metiltio)propionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0811-25G
M0811-100G
TCIAM0811-25GEA
36
EUR
TCIAM0811-25G
TCIAM0811-100G
Ácido 3-(metiltio)propionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(metiltio)propionico
Formula:
C₄H₈O₂S Pto. Ebullición: 130°C Pto. de inflamación: 104°C |
Número MDL:
MFCD00059635 Núm. CAS: 646-01-5 EINECS: 211-460-9 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |