Diisocianato de 1,3-fenileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P1092-1G P1092-5G
TCIAP1092-1GEA 42 EUR
TCIAP1092-1G TCIAP1092-5G
Diisocianato de 1,3-fenileno ≥98.0% (por GC)
Diisocianato de 1,3-fenileno
Formula: C₈H₄N₂O₂
Pto. Ebullición: 103°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002018
Núm. CAS: 123-61-5
EINECS: 204-637-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1631ca77ce16df05da9d2fd4ca538eccfd11c3b&vid=a1631ca77ce16df05da9d2fd4ca538eccfd11c3b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 54.0 deg-C