Diisocianato de 1,4-fenileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P1640-25G P1640-250G
TCIAP1640-25GEA 48 EUR
TCIAP1640-25G TCIAP1640-250G
Diisocianato de 1,4-fenileno ≥98.0% (por GC)
Diisocianato de 1,4-fenileno
Formula: C₈H₄N₂O₂
Pto. Ebullición: 118°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 104-49-4
EINECS: 203-207-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3627ce0058d5b23dffd11362351bf2cb4e660b0b&vid=3627ce0058d5b23dffd11362351bf2cb4e660b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C