N-Metilhidroxilamonio cloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Methylhydroxylamine hydrochloride
M0804-25G
M0804-5G
TCIAM0804-25GEA
105
EUR
TCIAM0804-25G
TCIAM0804-5G
N-Metilhidroxilamonio cloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N-Metilhidroxilamonio cloruro
Formula:
CH₆ClNO MW: 83,52 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012597 Núm. CAS: 4229-44-1 EINECS: 224-181-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 83.0 to 88.0 deg-C |
Solubility in Water | within almost transparency |