6-terc-Butil-2,4-xilenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
B0903-25G B0903-500G B0903-100G
TCIAB0903-25GEA 21 EUR
TCIAB0903-25G TCIAB0903-500G TCIAB0903-100G
6-terc-Butil-2,4-xilenol ≥97.0% (por GC)
6-terc-Butil-2,4-xilenol
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Pto. Ebullición: 249°C
Número MDL: MFCD00002234
Núm. CAS: 1879-09-0
EINECS: 217-533-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94b9f4c00bb61414a236bc7a3d0e378b1a4832fd&vid=94b9f4c00bb61414a236bc7a3d0e378b1a4832fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 20.0 to 24.0 deg-C