4-Pentilciclohexanona ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

P0883-25G P0883-5G
TCIAP0883-25GEA 184 EUR
TCIAP0883-25G TCIAP0883-5G
4-Pentilciclohexanona ≥95.0% (por GC)
4-Pentilciclohexanona
Formula: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Número MDL: MFCD00059581
Núm. CAS: 61203-83-6
EINECS: 406-670-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bfcab968b39f57ea7d38032ac9169229b62675d&vid=4bfcab968b39f57ea7d38032ac9169229b62675d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR