1-Acetil-2-imidazolidinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Acetylimidazolidin-2-one
A1945-25G A1945-5G
TCIAA1945-25GEA 201 EUR
TCIAA1945-25G TCIAA1945-5G
1-Acetil-2-imidazolidinona ≥98.0% (por GC)
1-Acetil-2-imidazolidinona
Formula: C₅H₈N₂O₂
Número MDL: MFCD00988254
Núm. CAS: 5391-39-9
EINECS: 226-388-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0913015bf87f47c26a84778adc4b8ac10525f72b&vid=0913015bf87f47c26a84778adc4b8ac10525f72b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C