Etil(fenil)malonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate
D3375-25G D3375-5G
TCIAD3375-25GEA 101 EUR
TCIAD3375-25G TCIAD3375-5G
Etil(fenil)malonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Etil(fenil)malonato de dietilo
Formula: C₁₅H₂₀O₄
MW: 264.32 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –7°C
Número MDL: MFCD00040759
Núm. CAS: 76-67-5
EINECS: 200-978-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b2cc23245f1e019f34f630fc022b71f921e851f&vid=1b2cc23245f1e019f34f630fc022b71f921e851f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %