Mesoxalato de dietilo ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl 2-oxomalonate
M0866-5G M0866-25G
TCIAM0866-5GEA 58 EUR
TCIAM0866-5G TCIAM0866-25G
Mesoxalato de dietilo ≥94.0% (por GC)
Mesoxalato de dietilo
Formula: C₇H₁₀O₅
MW: 174.15 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00009121
Núm. CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Índice Merck: 14,05913
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f0814e527d647112871cc3e01f84fcb7764c00&vid=b8f0814e527d647112871cc3e01f84fcb7764c00&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %