Clorotioformiato de O-4-clorofenilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chlorothioformic acid O-(4-Chlorophenyl) ester, 4-Chlorophenyl chlorothioformate, 4-Chlorophenyl chlorothionoformate
C1588-25G
C1588-5G
TCIAC1588-25GEA
260
EUR
TCIAC1588-25G
TCIAC1588-5G
Clorotioformiato de O-4-clorofenilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Clorotioformiato de O-4-clorofenilo
Formula:
C₇H₄Cl₂OS Pto. Ebullición: 131°C |
Número MDL:
MFCD00014465 Núm. CAS: 937-64-4 EINECS: 213-334-9 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...