1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1054-1ML T1054-5ML
TCIAT1054-1MLEA 26 EUR
TCIAT1054-1ML TCIAT1054-5ML
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formula: C₉H₁₇N
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000003
Núm. CAS: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&vid=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %