N-Metoximetilamina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1899-25G D1899-500G D1899-100G
TCIAD1899-25GEA 51 EUR
TCIAD1899-25G TCIAD1899-500G TCIAD1899-100G
N-Metoximetilamina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Metoximetilamina clorhidrato
Formula: C₂H₈ClNO
MW: 97.55 g/mol
Número MDL: MFCD00012485
Núm. CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=141e476ad5f9f075c7121548a8e8e1ac57570c4d&vid=141e476ad5f9f075c7121548a8e8e1ac57570c4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency