Tetrabutylammonium diiodoaurate
Proveedor: TCI
T1357-1G T1357-100MG
TCIAT1357-1GEA 374 EUR
TCIAT1357-1G TCIAT1357-100MG
Tetrabutylammonium diiodoaurate
Tetrabutylammonium diiodoaurate
Formula: C₁₆H₃₆AuI₂N
MW: 693,25 g/mol
Número MDL: MFCD00145387
Núm. CAS: 50481-03-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9f392d5b2302b588702217ac7c4095926124981&vid=f9f392d5b2302b588702217ac7c4095926124981&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal