Tetrabutylammonium azide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0920-25G T0920-5G
TCIAT0920-25GEA 245 EUR
TCIAT0920-25G TCIAT0920-5G
Tetrabutylammonium azide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutylammonium azide
Formula: C₁₆H₃₆N₄
Pto. de fusión: 85°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060069
Núm. CAS: 993-22-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7d23ec3f90efbd42943c1511666d8ec0e984e&vid=53f7d23ec3f90efbd42943c1511666d8ec0e984e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %