(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1332-1G H1332-5G
TCIAH1332-1GEA 66 EUR
TCIAH1332-1G TCIAH1332-5G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00067101
Núm. CAS: 86087-24-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1896d593030b0f6d429d98cfb0c158ceac7c6a34&vid=1896d593030b0f6d429d98cfb0c158ceac7c6a34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -20.0 deg (C=2, Methanol)