(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1716-1G T1716-5G
TCIAT1716-1GEA 16 EUR
TCIAT1716-1G TCIAT1716-5G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00064327
Núm. CAS: 86087-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20db8c868be2fc0d57e52010ad522d607ddad7bb&vid=20db8c868be2fc0d57e52010ad522d607ddad7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%