2-Amino-3,5-dibromopyrazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Amino-3,5-dibromopyrazine
A1806-1G A1806-5G
TCIAA1806-1GEA 26 EUR
TCIAA1806-1G TCIAA1806-5G
2-Amino-3,5-dibromopyrazine ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Formula: C₄H₃Br₂N₃
MW: 252,90 g/mol
Número MDL: MFCD00673150
Núm. CAS: 24241-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9d4d421d50f2198c45e02d52d38a879f741489&vid=ac9d4d421d50f2198c45e02d52d38a879f741489&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C