2-Amino-5-bromopyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1683-1G
A1683-5G
TCIAA1683-1GEA
43
EUR
TCIAA1683-1G
TCIAA1683-5G
2-Amino-5-bromopyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-bromopyrazine
Formula:
C₄H₄BrN₃ |
Número MDL:
MFCD00235015 Núm. CAS: 59489-71-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 112.0 to 116.0 deg-C |