2-Amino-3-chloropyrazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloropyrazin-2-amine, 3-Chloro-2-pyrazinamine
A2143-1G
A2143-5G
TCIAA2143-1GEA
27
EUR
TCIAA2143-1G
TCIAA2143-5G
2-Amino-3-chloropyrazine ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3-chloropyrazine
Formula:
C₄H₄ClN₃ MW: 129,55 g/mol |
Número MDL:
MFCD04114305 Núm. CAS: 6863-73-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 166.0 to 170.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)