Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
A0848-25G A0848-5G
TCIAA0848-25GEA 144 EUR
TCIAA0848-25G TCIAA0848-5G
Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico
Formula: C₅H₅N₃O₂
Número MDL: MFCD00006141
Núm. CAS: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d66ba5759e2401f3d20bbfd38df026d7732b8ac4&vid=d66ba5759e2401f3d20bbfd38df026d7732b8ac4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %