2,3-Dicyano-5-methylpyrazine ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Methylpyrazine-2,3-dicarbonitrile, 5-Methyl-2,3-pyrazinedicarbonitrile
D2281-25G D2281-5G
TCIAD2281-25GEA 449 EUR
TCIAD2281-25G TCIAD2281-5G
2,3-Dicyano-5-methylpyrazine ≥99.0% (por GC)
2,3-Dicyano-5-methylpyrazine
Formula: C₇H₄N₄
MW: 144,1300 g/mol
Número MDL: MFCD00191635
Núm. CAS: 52197-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5137623cdaf33dc311187493d9be120651710289&vid=5137623cdaf33dc311187493d9be120651710289&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency