2-Etil-3-(metiltio)pirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0719-25G E0719-5G
TCIAE0719-25GEA 147 EUR
TCIAE0719-25G TCIAE0719-5G
2-Etil-3-(metiltio)pirazina ≥98.0% (por GC)
2-Etil-3-(metiltio)pirazina
Formula: C₇H₁₀N₂S
Número MDL: MFCD00038027
Núm. CAS: 72987-62-3
EINECS: 277-191-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ff59fac4d5a83d323ff7abc68d6dcece399cf92&vid=3ff59fac4d5a83d323ff7abc68d6dcece399cf92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %