2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2620-1G T2620-5G
TCIAT2620-1GEA 24 EUR
TCIAT2620-1G TCIAT2620-5G
2,4,6-Tribromoresorcinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Tribromoresorcinol
Formula: C₆H₃Br₃O₂
Número MDL: MFCD00009717
Núm. CAS: 2437-49-2
EINECS: 219-442-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b69c3584e849f3dc65e43d23f0482878092f4a&vid=e5b69c3584e849f3dc65e43d23f0482878092f4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C