Malonato de terc-butilo y etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3720-25G B3720-5G
TCIAB3720-25GEA 84 EUR
TCIAB3720-25G TCIAB3720-5G
Malonato de terc-butilo y etilo ≥95.0% (por GC)
Malonato de terc-butilo y etilo
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00009193
Núm. CAS: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&vid=71295f8d2674f6275a7e81862b717b3766d424ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %