Bromuro de deciltrimetilamonio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
D1467-25G D1467-500G
TCIAD1467-25GEA 28 EUR
TCIAD1467-25G TCIAD1467-500G
Bromuro de deciltrimetilamonio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de deciltrimetilamonio
Formula: C₁₃H₃₀BrN
Pto. de fusión: 242°C
Número MDL: MFCD00041973
Núm. CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ae61ae22a76633b7b5a98bc82661c963e595e6&vid=69ae61ae22a76633b7b5a98bc82661c963e595e6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency