3-Cloro-3-oxopropionato de etilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethyl Malonyl Chloride
E0484-25G E0484-5G
TCIAE0484-25GEA 132 EUR
TCIAE0484-25G TCIAE0484-5G
3-Cloro-3-oxopropionato de etilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-3-oxopropionato de etilo
Formula: C₅H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00000736
Núm. CAS: 36239-09-5
EINECS: 252-934-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37ffe2f80cba240e1bf43427d49962d1c7baedf7&vid=37ffe2f80cba240e1bf43427d49962d1c7baedf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %