Acetato de 3-hidroxifenilo >50.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxyphenyl acetate, Acetic acid 3-Hydroxyphenyl ester
R0009-25G R0009-500G
TCIAR0009-25GEA 16 EUR
TCIAR0009-25G TCIAR0009-500G
Acetato de 3-hidroxifenilo >50.0% (por GC)
Acetato de 3-hidroxifenilo
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 283°C
Densidad: 1,20 (20 °C)
Número MDL: MFCD00002266
Núm. CAS: 102-29-4
EINECS: 203-022-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&vid=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %