Tris[2-(2-metoxietoxi)etil]amina ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
T1231-25G T1231-500G T1231-100G
TCIAT1231-25GEA 26 EUR
TCIAT1231-25G TCIAT1231-500G TCIAT1231-100G
Tris[2-(2-metoxietoxi)etil]amina ≥90.0% (por GC)
Tris[2-(2-metoxietoxi)etil]amina
Formula: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323.43 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de inflamación: 162°C
Número MDL: MFCD00010748
Núm. CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&vid=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %