Ácido mucobromico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0471-25G
M0471-500G
TCIAM0471-25GEA
61
EUR
TCIAM0471-25G
TCIAM0471-500G
Ácido mucobromico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido mucobromico
Formula:
C₄H₂Br₂O₃ |
Número MDL:
MFCD00063745 Núm. CAS: 488-11-9 EINECS: 207-670-5 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 123.0 to 126.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |