2-Amino-5-clorobenzamida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1970-1G
A1970-5G
TCIAA1970-1GEA
18
EUR
TCIAA1970-1G
TCIAA1970-5G
2-Amino-5-clorobenzamida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-5-clorobenzamida
Formula:
C₇H₇ClN₂O |
Número MDL:
MFCD00017126 Núm. CAS: 5202-85-7 EINECS: 225-990-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |