Isocianato de (R)-(-)-1-(1-naftil)etilo ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0336-1G I0336-5G
TCIAI0336-1GEA 72 EUR
TCIAI0336-1G TCIAI0336-5G
Isocianato de (R)-(-)-1-(1-naftil)etilo ≥90.0% (por GC)
Isocianato de (R)-(-)-1-(1-naftil)etilo
Formula: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004015
Núm. CAS: 42340-98-7
EINECS: 255-759-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34f58262e1616a9495c25e08fa860007cee30cd5&vid=34f58262e1616a9495c25e08fa860007cee30cd5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -50.0 deg (C=5, Toluene)