Isocianato de (S)-(+)-1-(1-naftil)etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylisocyanate
I0398-1G I0398-5G
TCIAI0398-1GEA 70 EUR
TCIAI0398-1G TCIAI0398-5G
Isocianato de (S)-(+)-1-(1-naftil)etilo ≥95.0% (por GC)
Isocianato de (S)-(+)-1-(1-naftil)etilo
Formula: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064181
Núm. CAS: 73671-79-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef4435d2cc61463e80d8745453dbdf689d3aff2&vid=7ef4435d2cc61463e80d8745453dbdf689d3aff2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%