Sulfato de 2-metil-p-fenilendiamina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methyl-1,4-pHenylenediammonium sulphate
D1602-500G
D1602-25G
TCIAD1602-500GEA
244
EUR
TCIAD1602-500G
TCIAD1602-25G
Sulfato de 2-metil-p-fenilendiamina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulfato de 2-metil-p-fenilendiamina
Formula:
C₇H₁₂N₂O₄S |
Número MDL:
MFCD00013003 Núm. CAS: 615-50-9 EINECS: 210-431-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |