2,2'-Tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol] ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1674-25G
T1674-500G
TCIAT1674-25GEA
26
EUR
TCIAT1674-25G
TCIAT1674-500G
2,2'-Tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol] ≥95.0% (por GC)
2,2'-Tiobis[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol]
Formula:
C₂₈H₄₂O₂S |
Número MDL:
MFCD00190577 Núm. CAS: 3294-03-9 EINECS: 221-959-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |