4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
B0945-25G B0945-5G B0945-100G
TCIAB0945-25GEA 30 EUR
TCIAB0945-25G TCIAB0945-5G TCIAB0945-100G
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol ≥98.0% (por GC)
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol
Formula: C₁₅H₁₀F₆O₂
Número MDL: MFCD00000439
Núm. CAS: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d72a5b8ecfdf9913fb0284faeda3c3f0ac7929f&vid=8d72a5b8ecfdf9913fb0284faeda3c3f0ac7929f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C