Trifenilmetanotiol ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
T2244-25G T2244-5G
TCIAT2244-25GEA 104 EUR
TCIAT2244-25G TCIAT2244-5G
Trifenilmetanotiol ≥97.0% (by HPLC)
Trifenilmetanotiol
Formula: C₁₉H₁₆S
Número MDL: MFCD00004854
Núm. CAS: 3695-77-0
EINECS: 223-020-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59b4ade55356e6d3befaf64a45025feb9fe140f2&vid=59b4ade55356e6d3befaf64a45025feb9fe140f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C