O-Bencilhidroxilamina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B1079-25G B1079-250G B1079-5G
TCIAB1079-25GEA 48 EUR
TCIAB1079-25G TCIAB1079-250G TCIAB1079-5G
O-Bencilhidroxilamina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
O-Bencilhidroxilamina clorhidrato
Formula: C₇H₁₀ClNO
MW: 159.62 g/mol
Número MDL: MFCD00012952
Núm. CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9286cae98ada0708cdf52f8be746761d5a9825e&vid=d9286cae98ada0708cdf52f8be746761d5a9825e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %