2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
C0913-25ML C0913-500ML C0913-100ML
TCIAC0913-25MLEA 43 EUR
TCIAC0913-25ML TCIAC0913-500ML TCIAC0913-100ML
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo ≥95.0% (por GC)
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo
Formula: C₉H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00001631
Núm. CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c15b30eefb8caf44b941b59da588029d37b2fd&vid=62c15b30eefb8caf44b941b59da588029d37b2fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 5.0