Ácido hidroxilamina-O-sulfónico ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0530-25G H0530-500G H0530-100G
TCIAH0530-25GEA 48 EUR
TCIAH0530-25G TCIAH0530-500G TCIAH0530-100G
Ácido hidroxilamina-O-sulfónico ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Ácido hidroxilamina-O-sulfónico
Formula: H₃NO₄S
Número MDL: MFCD00011604
Núm. CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99ae130b7e4c189ebfa8c71393d8fe04fd939524&vid=99ae130b7e4c189ebfa8c71393d8fe04fd939524&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %