4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2481-1G T2481-5G
TCIAT2481-1GEA 26 EUR
TCIAT2481-1G TCIAT2481-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)benzaldehído
Formula: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.1364 g/mol
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: 9°C
Número MDL: MFCD00039577
Núm. CAS: 35295-36-4
EINECS: 252-497-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=995c3136808acfaa4bc5cd759815db5174a68b60&vid=995c3136808acfaa4bc5cd759815db5174a68b60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %