1-Oxido de piridin-3-ol ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Pyridinol N-Oxide, 3-Hydroxypyridine 1-oxide
H0492-25G H0492-5G
TCIAH0492-25GEA 85 EUR
TCIAH0492-25G TCIAH0492-5G
1-Oxido de piridin-3-ol ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-Oxido de piridin-3-ol
Formula: C₅H₅NO₂
Número MDL: MFCD00006200
Núm. CAS: 6602-28-4
EINECS: 229-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e5ea50a132642be4dd3e3e461956bb4e73a7160&vid=5e5ea50a132642be4dd3e3e461956bb4e73a7160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity