Piritionato cincico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(2-pyridylthio) Zinc 1,1'-Dioxide, Zinc Pyrithione, 2-Pyridinethiol 1-Oxide Zinc salt, 1-Hydroxypyridine-2-thione Zinc salt
M0633-25G M0633-500G M0633-100G
TCIAM0633-25GEA 47 EUR
TCIAM0633-25G TCIAM0633-500G TCIAM0633-100G
Piritionato cincico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Piritionato cincico
Formula: C₁₀H₈N₂O₂S₂Zn
MW: 317,72 g/mol
Número MDL: MFCD00067336
Núm. CAS: 13463-41-7
EINECS: 236-671-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,07994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=708528199b9eec3a9d1113ce3213adde6a36be1e&vid=708528199b9eec3a9d1113ce3213adde6a36be1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine almost transparency