(R)-(+)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(1S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-Toluenesulphinate
M1066-1G
M1066-5G
TCIAM1066-1GEA
37
EUR
TCIAM1066-1G
TCIAM1066-5G
(R)-(+)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥97.0% (by HPLC)
(R)-(+)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Formula:
C₁₇H₂₆O₂S Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00064472 Núm. CAS: 91796-57-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +195 to +205 deg (C=2, Acetone) |