(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2704-1G B2704-100MG
TCIAB2704-1GEA 292 EUR
TCIAB2704-1G TCIAB2704-100MG
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane ≥93.0% (por GC)
(S,S)-(-)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Formula: C₂₈H₂₈P₂
Número MDL: MFCD00009836
Núm. CAS: 64896-28-2
Índice Merck: 14,02063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c0f4d7d321099c9e7cf8d2ffc013d22aba8417e&vid=2c0f4d7d321099c9e7cf8d2ffc013d22aba8417e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -170.0 to -190.0 deg (C=1.5, CHCl3)