2-(Trifenilfosforaniliden)acetofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Phenyl-2-(triphenylphosphoranylidene)ethanone
T2002-5G T2002-1G
TCIAT2002-5GEA 140 EUR
TCIAT2002-5G TCIAT2002-1G
2-(Trifenilfosforaniliden)acetofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Trifenilfosforaniliden)acetofenona
Formula: C₂₆H₂₁OP
Pto. de fusión: 188°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014088
Núm. CAS: 859-65-4
EINECS: 212-727-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53cbffdc7169a2bd9905f19acb05df5937646eed&vid=53cbffdc7169a2bd9905f19acb05df5937646eed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency