2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
C1734-25G C1734-5G
TCIAC1734-25GEA 169 EUR
TCIAC1734-25G TCIAC1734-5G
2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo ≥96.0% (por GC)
2-Oxo-2H-pirano-5-carboxilato de metilo
Formula: C₇H₆O₄
Pto. Ebullición: 260°C
Número MDL: MFCD00010120
Núm. CAS: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1
Índice Merck: 14,02557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abb3d572e5a2b6d1c2bacc23e6fc0a20c2e9d6e0&vid=abb3d572e5a2b6d1c2bacc23e6fc0a20c2e9d6e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C