Ácido 2-oxopirano-5-carboxílico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Oxo-2H-pyran-5-carboxylic acid
C0391-25G C0391-5G
TCIAC0391-25GEA 160 EUR
TCIAC0391-25G TCIAC0391-5G
Ácido 2-oxopirano-5-carboxílico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-oxopirano-5-carboxílico
Formula: C₆H₄O₄
Pto. Ebullición: 218°C
Número MDL: MFCD00006644
Núm. CAS: 500-05-0
EINECS: 207-899-0
Índice Merck: 14,02557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=850b1cd7a8ded3d7f5c7a631ec33c078a10ddfb9&vid=850b1cd7a8ded3d7f5c7a631ec33c078a10ddfb9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency